Imprimer
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,5-Dibromo-2-[(3-hydroxyprop-1-yl)carbamoyl]-1H-pyrrole
OR15433-10G OR15433-1G OR15433-5G
APOSOR15433-10GEA 1690 EUR
APOSOR15433-10G APOSOR15433-1G APOSOR15433-5G
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₈H₁₀Br₂N₂O₂
Poids moléculaire: 326 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200910
Numéro CAS: 186956-98-9