Imprimer
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR15430-1G OR15430-5G OR15430-10G
APOSOR15430-1GEA 0 EUR
APOSOR15430-1G APOSOR15430-5G APOSOR15430-10G
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200946
Numéro CAS: 886361-62-2