5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Hydroxy-5-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-2-phenylpyrimidine
Formule:
C₁₇H₁₄N₂O₃S Poids moléculaire: 326.38 g/mol Point de fusion: 325…328 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200982 Numéro CAS: 885949-45-1 |