Imprimer
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 560 EUR
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200930
Numéro CAS: 69202-24-0