Imprimer
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-1H-1,2,3-triazole
OR15402-10G OR15402-1G OR15402-5G
APOSOR15402-10GEA 1350 EUR
APOSOR15402-10G APOSOR15402-1G APOSOR15402-5G
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₂
Poids moléculaire: 235.25 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200948
Numéro CAS: 886361-66-6