Imprimer
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[(Dimethylamino)methyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
OR15401-1G OR15401-5G
APOSOR15401-1GEA 336 EUR
APOSOR15401-1G APOSOR15401-5G
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₅N₃
Poids moléculaire: 189.26 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200990
Numéro CAS: 885949-46-2