6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₇H₁₂ClNO₂ Point de fusion: 315 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03419305 Numéro CAS: 154869-06-4 |