Imprimer
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (3-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3-methylfuran
OR15383-1G OR15383-250MG
APOSOR15383-1GEA 0 EUR
APOSOR15383-1G APOSOR15383-250MG
(3-Methyl-2-furyl)methanol
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Formule: C₆H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817486
Numéro CAS: 20416-16-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III