Imprimer
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR15376-1G OR15376-5G
APOSOR15376-1GEA 243 EUR
APOSOR15376-1G APOSOR15376-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Poids moléculaire: 256.71 g/mol
Point de fusion: 89.5…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817463
Numéro CAS: 916766-81-9
UN: 3261
ADR: 8 III