Imprimer
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 0 EUR
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Formule: C₆H₁₁N₃
Point d'ébullition: 102 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419812
Numéro CAS: 930111-04-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III