Imprimer
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 894 EUR
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formule: C₆H₉N₃O
Point d'ébullition: 93…95 °C/0,38mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142027
Numéro CAS: 111451-34-4