Imprimer
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 1350 EUR
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉NO₃
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06803021
Numéro CAS: 209863-08-1