Imprimer
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl 2-(2-nitrophenyl)malonate
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 56.7 EUR
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Formule: C₁₁H₁₁NO₆
Poids moléculaire: 253.21 g/mol
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617780
Numéro CAS: 26465-37-2