Imprimer
N-Boc-ethylenediamine 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 160.22 g/mol
Point d'ébullition: 72…80 °C/0.1mmHg
Densité: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191871
Numéro CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8 III