Imprimer
2-Butyl-1,3-benzoxazole-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazole-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazole-4-amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886361-02-0