Imprimer
1,3-Benzoxazole-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1,3-benzoxazole
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 85.7 EUR
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazole-4-amine
1,3-Benzoxazole-4-amine
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 163808-09-1