Imprimer
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-(benzo[d]oxazol-5-yl)acetate
OR15291-100MG OR15291-500MG
APOSOR15291-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR15291-100MG APOSOR15291-500MG
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021359
Numéro CAS: 97479-79-3