Ethyl 2-aminonicotinate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-aminonicotinate
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Point d'ébullition: 266,75 °C Point de fusion: 96…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01569452 Numéro CAS: 13362-26-0 |