Imprimer
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-nitro-1H-benzo[d]imidazole
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 894 EUR
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00769824
Numéro CAS: 5955-72-6