Imprimer
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR15278-1G OR15278-5G
APOSOR15278-1GEA 336 EUR
APOSOR15278-1G APOSOR15278-5G
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496216
Numéro CAS: 866142-68-9