4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-(piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formule:
C₁₂H₁₄BrNO Poids moléculaire: 268.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08276958 Numéro CAS: 643094-36-4 |