Imprimer
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 1350 EUR
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉NO₃
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443965
Numéro CAS: 924868-84-8