Imprimer
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 1350 EUR
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03149047
Numéro CAS: 380324-25-4