Imprimer
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidin-1-yl)benzoate
OR15185-10G OR15185-1G OR15185-5G
APOSOR15185-10GEA 383 EUR
APOSOR15185-10G APOSOR15185-1G APOSOR15185-5G
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Formule: C₁₆H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764136
Numéro CAS: 279692-23-8