Imprimer
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)phenol
OR15181-1G OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA 270 EUR
APOSOR15181-1G APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Formule: C₁₇H₃₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443977
Numéro CAS: 924868-92-8