Imprimer
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-pent-2-ylphenol
OR15180-10G OR15180-1G OR15180-5G
APOSOR15180-10GEA 1350 EUR
APOSOR15180-10G APOSOR15180-1G APOSOR15180-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Formule: C₁₇H₃₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443975
Numéro CAS: 924868-91-7