Imprimer
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
OR15179-10G OR15179-1G OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA 1350 EUR
APOSOR15179-10G APOSOR15179-1G APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formule: C₁₄H₂₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443957
Numéro CAS: 36805-45-5