Imprimer
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 894 EUR
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Formule: C₁₅H₂₅NO
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00514869
Numéro CAS: 4918-95-0