Imprimer
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15159-1G OR15159-5G
APOSOR15159-1GEA 244 EUR
APOSOR15159-1G APOSOR15159-5G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794360
Numéro CAS: 478031-03-7