Imprimer
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Poids moléculaire: 214.63 g/mol
Point de fusion: 189…195 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022852
Numéro CAS: 2407-11-6