Imprimer
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzène
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClINO₂
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08443947
Numéro CAS: 937601-42-8