Imprimer
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylphenol
OR15145-10G OR15145-1G OR15145-5G
APOSOR15145-10GEA 894 EUR
APOSOR15145-10G APOSOR15145-1G APOSOR15145-5G
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Formule: C₁₄H₂₃NO
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443981
Numéro CAS: 4142-59-0