Imprimer
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 105 EUR
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₉H₉BrN₂O
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444010
Numéro CAS: 530081-14-2