Imprimer
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR15141-10G OR15141-1G OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA 894 EUR
APOSOR15141-10G APOSOR15141-1G APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₁₀BrClN₂O
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444007
Numéro CAS: 15145-38-7