Imprimer
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15126-1G OR15126-5G OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA 69.6 EUR
APOSOR15126-1G APOSOR15126-5G APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Point de fusion: 293…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371381
Numéro CAS: 59944-76-2