Imprimer
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15122-1G OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA 126 EUR
APOSOR15122-1G APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Formule: C₆H₄IKO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656232
Numéro CAS: 13035-63-7