Imprimer
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15111-1G OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA 30.6 EUR
APOSOR15111-1G APOSOR15111-5G
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444024
Numéro CAS: 10338-58-6