Imprimer
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 4-(3-nitropyridin-2-yl)benzoate
OR15109-10G OR15109-1G OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA 1350 EUR
APOSOR15109-10G APOSOR15109-1G APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₄
Poids moléculaire: 258.24 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443945
Numéro CAS: 937601-36-0