Imprimer
tert-Butyl-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[(Dimethylamino)methylene]piperidin-4-one, N1-BOC protected
OR15082-10G OR15082-1G OR15082-5G
APOSOR15082-10GEA 219 EUR
APOSOR15082-10G APOSOR15082-1G APOSOR15082-5G
tert-Butyl-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₂N₂O₃
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443986
Numéro CAS: 157327-41-8