Imprimer
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-hydroxypyridine
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 894 EUR
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444020
Numéro CAS: 292140-74-0