1,3-Benzoxazole-5-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆N₂O Point de fusion: 64…66 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD05256201 Numéro CAS: 63837-12-7 |