Imprimer
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Diacetyl-1H-indole, 1,3-Diacetylindole
OR15060-5G OR15060-25G
APOSOR15060-5GEA 55.1 EUR
APOSOR15060-5G APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039692
Numéro CAS: 17537-64-3