Imprimer
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]piperidin-4-one
OR15052-1G OR15052-5G OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA 270 EUR
APOSOR15052-1G APOSOR15052-5G APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₅S
Poids moléculaire: 284.29 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689704
Numéro CAS: 924869-20-5