Imprimer
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15042-100G OR15042-250G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 42.2 EUR
APOSOR15042-100G APOSOR15042-250G APOSOR15042-25G
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027398
Numéro CAS: 34662-32-3