Imprimer
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672974
Numéro CAS: 289039-30-1