Imprimer
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 75.4 EUR
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Point de fusion: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672973
Numéro CAS: 289039-29-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III