Imprimer
2-Bromo-5-méthylthiophène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 128 EUR
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-méthylthiophène
2-Bromo-5-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
Poids moléculaire: 177.06 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/15mmHg
Point de fusion: 58
Densité: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130103
Numéro CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1