Imprimer
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15020-1G OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA 52.2 EUR
APOSOR15020-1G APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08705760
Numéro CAS: 914452-71-4