Imprimer
6-Méthoxynicotinate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-methoxynicotinate, 6-Methoxynicotinic acid methylester, Methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 94.4 EUR
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
6-Méthoxynicotinate de méthyle
6-Méthoxynicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167.16 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/3.5mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674130
Numéro CAS: 26218-80-4