2-Chloro-p-toluidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-méthylaniline
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 223…225 °C Point de fusion: 7 °C Densité: 1,151 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 99 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007666 Numéro CAS: 615-65-6 EINECS: 210-440-7 UN: 3429 ADR: 6.1,III |